Learn More
3-Aminoisoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10748045 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10748045 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10386314 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748045 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 133530050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1750-42-1 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1750-42-1
Summenformel C3H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00038814
InChI-Schlüssel RHFWLPWDOYJEAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoxazole, isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 3-amino isoxazole, isoxazolamine, 3-amineisoxazole, aminoisoxazole, 3-aminoisoxazol, 3-amino-1,2-oxazole, amino-isoxazole
PubChem CID 1810216
IUPAC-Name 1,2-Oxazol-3-Amin
SMILES C1=CON=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoisoxazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.3800g/mL
Siedepunkt 226°C to 228°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.38
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminoisoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.