Learn More
3-AminomethylAlizarin-N, N-Essigsäure, Pure, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| CAS | 3952-78-1 |
| Schmelzpunkt | 190°C |
| Farbe | Orange bis Gelb |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Summenformel | C19H15NO8 |
| MDL-Nummer | 149067 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 421.35g/mol |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |