Learn More
3-Aminooxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483768 250 mg 250 Milligramm
15493768 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57248.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73.095 g/mol
It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien und Hitze vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21635-88-1
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.095
MDL-Nummer MFCD08544363
InChI-Schlüssel OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgam
PubChem CID 9833923
IUPAC-Name Oxetan-3-Amin
SMILES C1C(CO1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminooxetane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.05 g/mL
Siedepunkt 99°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit