Learn More
3-Aminopentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15488799
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15488799 5 g 5 Gramm
11391557 25 g 25 Gramm
11301567 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15488799 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02250.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-24-0
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.17
MDL-Nummer MFCD00008096
InChI-Schlüssel PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
IUPAC-Name Pentan-3-amin
SMILES CCC(N)CC
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Aminopentane
Dichte 0.748
Siedepunkt 89°C to 91°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4055
Menge 5 g
UN-Nummer UN1106
Beilstein 635658
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 87.17
Reinheit (%) 98%