Learn More
3-Aminophthalhydrazid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Verpackung Tamaño de la unidad
11995651 100 g Glasflasche 100 Gramm
10480364 1 g Glasflasche 1 Gramm
10478120 5 g Glasflasche 5 Gramm
10511981 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11995651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153851000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
3-Aminophthalhydrazid, 98 %, Pure, Acros Organics, Menge:25g, Verpackung:Glasflasche, blauviolett bis grün, Gütegrad:Rein, Schmelzpunkt:319,0 bis 320 °C, Molekulargewicht:177,16, Prozent Reinheit:98%, Assay-Prozentbereich:98 %, Beilstein:25,IV,4192, CAS:521-31-3, CAS Max. %:100,0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 521-31-3
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00006890
InChI-Schlüssel HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide
PubChem CID 10638
IUPAC-Name 5-Amino-2,3-Dihydrophthalazin-1,4-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Aminophthalhydrazide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 319.0°C to 320.0°C
Farbe Blau-Violett bis Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 25,IV,4192
Merck Index 15,566
Löslichkeitsinformationen (2% in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver