Learn More
3-Aminophthalhydrazid-Mononatriumsalz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308216
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308216 1 g -
11318216 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15205.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20666-12-0 | C8H9N3NaO2 | 202.169 g/mol
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt is used for chemiluminescence analysis of metal cations, blood and glucococorticoids. It is also to image myeloperoxidase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminophthalhydrazid Mononatriumsalz wird für die Chemilumineszenzanalyse von Metallkationen, Blut und Glukokokortikoiden verwendet. Außerdem wird es in vivo zur Bildgebung der Myeloperoxidase-Aktivität eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20666-12-0
Summenformel C8H9N3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.169
MDL-Nummer MFCD00161491
InChI-Schlüssel BTPIPBDXONOBET-UHFFFAOYSA-N
Synonym luminol sodium salt
PubChem CID 131673872
IUPAC-Name 5-Amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion;molekularer Wasserstoff;natrium
SMILES [HH].C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 199.15
Reinheit (%) ≥98%