Learn More
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3-Aminopropyl)trimethoxysilane |
| CAS | 13822-56-5 |
| Summenformel | C6H17NO3Si |
| Menge | 50 mL |
| Synonym | 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanamine, (gamma-Aminopropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilanyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propyl Amine3-(Trimethoxysilyl)propylamine, A 0800, A 1001, A 110, A 110 (coupling agent), A 1108, A 1110, A 301, AMMO, APTMS, AY 43-059P, Aminopropyltrimethoxysilane, CG 551, DB 551, Dynasylan AMMO, GX 540, Geniosil GF 96, JH 56, KBM 903, KBM 903P, KBM 903TMI, KH 1101, KH 170, KH 170 (coupling agent), KH 540, KH 551, KH 555, KMB 903, LS 1420, LT 540, NSC 83845, NUC Silane A 1110, PC 1110, S 360, SC 3900, SCA 1103, SCA-A 10E, SIA 0611.0, Si 903, Sila-Ace MS 3301, Sila-Ace S 360, Silane SC 3900, Silquest A 1108, Silquest A 1110, TSL 8330, TSL 8331E, Toray Silicone Z 6610, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, WD 56, Z 6610, gamma-Aminopropyl trimethoxysilane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CO[Si](CCCN)(OC)OC |
| IUPAC-Name | 3-Trimethoxysilylpropan-1-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.29 |
| Formelmasse | 179.0978 |
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?