Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Tamaño de la unidad:
100 Milliliter
800 Milliliter
Código de producto. Menge Verpackung unitSize
10668429 100 ml AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10678429 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10668429
Marca: Thermo Scientific Acros 430941000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 919-30-2
Summenformel C9H23NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 221.37
MDL-Nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI-Schlüssel WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Aminopropyltriethoxysilan, 3-(Triethoxysilyl)propan-1-amin, 1-Propanamin, 3-Triethoxysilyl, Silikon A-1100, Silan 1100, 3-3-(Triethoxysilyl)propylamin, Propylamin, 3-Triethoxysilyl, Triethoxy-3-aminopropylsilan, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropyltriethoxysilan
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0 °C
Dichte 0.9420 g/ml
Siedepunkt 217.0 °C
Flammpunkt 96 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Brechungsindex 1.4200 bis 1.4220
Menge 100 ml
Relative Dichte 0.942
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: reagiert. Andere Löslichkeiten: löslich in Chloroform
Formelmasse 221.37
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.