Learn More
3-Aminopropyltrimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498518 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13498518 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10673532 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10589453 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498518 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313250025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13822-56-5
Summenformel C6H17NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 179.29
MDL-Nummer MFCD00008206
InChI-Schlüssel SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropyltrimethoxysilane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 194.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 2.5 L
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water.
Formelmasse 179.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit