Learn More
3-Aminopropyltrimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10673532 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10589453 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
13498518 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
3 options
Artikelnummer. 10673532
Marke: Thermo Scientific Acros 313251000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13822-56-5
Summenformel C6H17NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 179.29
MDL-Nummer MFCD00008206
InChI-Schlüssel SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropyltrimethoxysilane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 194.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water.
Formelmasse 179.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Aminopropyltrimethoxysilane