Learn More
3-Aminopyrazin-2-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400309 1 g 1 Gramm
15420309 250 mg 250 Milligramm
15410309 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400309 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63553.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 32587-10-3 | C5H6N4O | 138.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32587-10-3
Summenformel C5H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
MDL-Nummer MFCD03407446
InChI-Schlüssel SFSMATGDLFHTHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminopyrazine carboxamide, 3-aminopyrazinecarboxamide, 3-amino-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxylic acid amide, 3-amino-pyrazinecarboxamide, 3-amino-pyrazine-2-carboxamide, 2-pyrazinecarboxamide,3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino, pyrazinecarboxamide, 3-amino-7ci,9ci
PubChem CID 280292
IUPAC-Name 3-Aminopyrazin-2-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=NC=CN=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyrazine-2-carboxamide
Menge 1 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest