Learn More
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052126 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052126 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0560.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Aminopyrazin-2-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
CAS 1-1-5424
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H5 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino- (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino- (6CI), 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Amino-3-carboxypyrazine, 2-Aminopyrazine-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-pyrazinoic acid, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid, 3-Aminopyrazinecarboxylic acid, NSC 13148, NSC 225114
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N3O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H2,6,8)(H,9,10)
SMILES Nc1nccnc1C(=O)O
IUPAC-Name 3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
Menge 25 mg
Formelmasse 139,0382 g/mol