Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminopyridazine |
| Schmelzpunkt | 168.0°C to 172.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol |
| Formelmasse | 95.1 |
| Reinheit (%) | 95% |