Learn More
3-Aminopyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402259 1 g 1 Gramm
15412259 5 g 5 Gramm
15422259 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64859.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5469-70-5 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5469-70-5
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.105
MDL-Nummer MFCD01529869
InChI-Schlüssel LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
PubChem CID 230373
IUPAC-Name Pyridazin-3-Amin
SMILES C1=CC(=NN=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridazine
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 107024
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest