Learn More
3-Aminopyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056104
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15402259
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64859.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5469-70-5 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5469-70-5
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.105
MDL-Nummer MFCD01529869
InChI-Schlüssel LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyridazine, 3-pyridazinamine, aminopyridazine, pyridazin-3-ylamine, 3-amino-1,2-diazine, pyridazine-3-ylamine, pyridazineamine, pyridazyl amine, imino-pyridazine, 3-pyridazinamin
PubChem CID 230373
IUPAC-Name Pyridazin-3-Amin
SMILES C1=CC(=NN=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopyridazine
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 107024
Formelmasse 95.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest