Learn More
3-Aminochinolin-2-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminoquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 887245-74-1 |
| Summenformel | C10H8N2O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)10(13)14/h1-5H,11H2,(H,13,14) |
| SMILES | Nc1cc2ccccc2nc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Aminochinolin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.18 |
| Formelmasse | 188.0586 |