Learn More
3-Aminochinuklidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30309805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309805 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6291855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 6530-09-2
Summenformel C7H16Cl2N2
Menge 5 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Hydrochloride, 3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride, NSC 93906
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-Amine;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 199.12
Formelmasse 198.0691