Learn More
3-Aminothiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438267 1 g 1 Gramm
15448267 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51806.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 78950-36-4 | C7H8N2S | 152.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78950-36-4
Summenformel C7H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 152.215
MDL-Nummer MFCD04973325
InChI-Schlüssel ZKWTUTBIHCNCKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminothiobenzamide, 3-aminobenzothioamide, 3-amino-thiobenzamide, 3-aminobenzene-1-carbothioamide, 3-aminobenzthioamide, 3-azanylbenzenecarbothioamide, #, benzenecarbothioamide,3-amino, 3-amino-benzenecarbothioamide, amino 3-aminophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2060897
IUPAC-Name 3-Aminobenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminothiobenzamide
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 152.21
Reinheit (%) 97%