Learn More
3-Azabicyclo[3.3.0]octanhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30340789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30340789 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79534010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Summenformel C7 H13 N . Cl H
Menge 10 g
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
SMILES Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC-Name 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 147.65
Formelmasse 147,0815 g/mol
Reinheit (%) >95% (HPLC)