Learn More
3-Azetidincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30329350
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329350 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA81252025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Azetidinecarboxylic Acid
CAS 36476-78-5
Summenformel C4 H7 N O2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)C1CNC1
IUPAC-Name azetidine-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 101.1
Formelmasse 101.0477