Learn More
3'-Azido-2', 3'-Dideoxyuridin, TRC
Artikelnummer. 18052450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18052450 25 mg 25 Milligramm
18083450 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18052450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA88460325MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84472-85-5
Summenformel C9 H11 N5 O4
Molekulargewicht (g/mol) 253.215
Synonym 2',3'-Dideoxy-3'-azidouridine, 3'-Azido-2',3'-dideoxy-1-β-D-erythro-pentofuranosyluracil, AZU, AZdU, AzddU, CS 87, NSC 380882, NV 01, NV 01 (Nucleoside), Navuridine;
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1N=[N+]=[N-])N2C=CC(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Azido-2',3'-dideoxyuridine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N5O4/c10-13-12-5-3-8(18-6(5)4-15)14-2-1-7(16)11-9(14)17/h1-2,5-6,8,15H,3-4H2,(H,11,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
Formelmasse 253.0811