Learn More
3-Azido-3-desoxy-4-hydroxymethyl-1,2-O-isopropyliden-Alpha-D-ribofuranose, TRC
Artikelnummer. 30340333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340333 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA82440050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Azido-3-deoxy-4-hydroxy-methyl-1,2-O-isopropylidene-a-D-ri
CAS 247025-10-1
Summenformel C9 H15 N3 O5
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N3O5/c1-8(2)15-5-6(11-12-10)9(3-13,4-14)17-7(5)16-8/h5-7,13-14H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2OC(CO)(CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O1
IUPAC-Name [(3aR,6S,6aR)-6-Azido-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3aH-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 245.23
Formelmasse 245.1012