Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-azido-3'-Desoxythymidin, 98 %
Artikelnummer. 15406749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406749 5 g 5 Gramm
15496739 1 g 1 Gramm
15416749 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406749 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65127.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antivirales Mittel
3'-Azido-3'-deoxythymidine is a Anti-viral agent, and also used as a reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus that blocks the incorporation of nucleotides into growing DNA strands. Useful for antiviral and anticancer studies. 3?-Azido-3?-deoxythymidine enters CNS by diffusion and causes irreversible telomere shortening.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′-Azido-3′-Dsoxythymidin ist ein antivirales Mittel und wird auch als reverser Transkriptase-Inhibitor gegen das HIV-1-Virus eingesetzt, der die Aufnahme von Nukleotiden in wachsenden DNA-Strängen blockiert. Nützlich für antivirale und krebsbekämpfende Studien. 3′-azido-3′ -Desoxythymidin tritt durch Diffusion in das ZNS ein und führt zu irreversibler Telomerverkürzung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich & hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30516-87-1
Summenformel C10H13N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD00006536
InChI-Schlüssel HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Synonym azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 3595791
Empfindlichkeit Light sensitive; Very Hygroscopic
Merck Index 1410123
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formelmasse 267.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver