Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B Zellschaber S
Artikelnummer. 17225336
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
24 cm
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Griff Packungsgröße
17225336 24 cm 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17225336 Lieferant TPP Techno Plastic Products AG Lieferanten-Nr. 399002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00 €
    183.00 € / 40 Stück
    Sparen 137.00 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3-B Zellschaber S, L = 24 cm, dreifach verpackt
  • Die dreifach verpackte (3-B) Verpackungslösung von TPP erfüllt die immer strengeren Reinraumanforderungen.
  • Die Produkte der Klasse 3-B bieten spürbar mehr Sicherheit bei der Produktion in Reinräumen der Reinraumklasse. Bei der Standardverpackung könnten Verunreinigungen, die an der Außenseite des Beutels haften, unbeabsichtigt in Reinraumbereiche gelangen.
  • Das 3-B-Verpackungssystem verhindert, dass Verunreinigungen in hochsensible Produktionsbereiche gelangen, und erhöht somit die Sicherheit beim Umgang mit Substanzen in einer sterilen Umgebung erheblich.
  • Alle Vorteile des Standardprodukts
  • Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen, in denen der sterile Transfer von Produkten unerlässlich ist.
  • Jedes Produkt ist dreifach in drei abziehbaren Beuteln verpackt.
  • Jede Tasche ist mit einer Sicherheitsnummer gekennzeichnet: 3 – äußere, 2 – Mitte, 1 – Innenbeutel – die fortlaufende Nummerierung dient zur Kennzeichnung des Verpackungsstatus.
  • Der innerste Beutel 1 ist mit den Produktdaten beschriftet: Produktnummer und Beschreibung, Chargennummer und EXP Die
  • Die Sicherheitsbeutel mit Abziehverschluss werden immer größer, damit beim Umgang mit einem Beutel der nächste Innenbeutel nicht versehentlich beschädigt und dadurch verunreinigt wird.
Spezifikation
Länge (metrisch) Griff 24 cm
Produkttyp Dreifach verpackt