Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B Tissue Culture Flask 25 cm2
Artikelnummer. 17265296
Click to view available options
Verschlusstyp:
Belüftet
Zyklonkappe für belüfteten Filter
Packungsgröße:
28 Stück
Artikelnummer. 17265296
Marke: TPP Techno Plastic Products AG 390026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-B Tissue culture flask 25 cm2 triple bagged
  • The triple bagged packaging (3-B) solution from TPP meets the increasingly more stringent clean room requirements.
  • The 3-B products provide noticeably more safety in grade clean aseptic room productions. With the standard packaging, contamination adhering to the outside of the bag could be unintentionally carried into cleanroom areas.
  • The 3-B packaging system prevents contamination from reaching highly sensitive production areas, thus significantly increasing safety for handling substances in a sterile environment.
  • All advantages of the standard product
  • Ideal for use in dedicated areas where the sterile transfer of product is essential
  • Each product is triple-wrapped in three peel-open bags
  • Each bag is marked with a security number: 3 – outer, 2 – middle, 1 – inner bag - the subsequent numbering helps to → show status of packaging
  • Innermost bag 1 is labeled with the product data: product number and description, lot number and EXP.
  • The safety-open-style peel-open bags are increasing sized, so that during handling of one bag the next inner bag is not accidentally broken rendering it contaminated
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 to 8 mL
Material Polystyrene
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Weit
Sterilität Steril
Bodenform Flach
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 25 cm2
Verpackung Triple-bagged
Abmessungen (L x B x H) 92 x 51 x 29 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado