Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B Gewebekulturröhrchen 20 cm 2
Artikelnummer. 17225316
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Packungsgröße
17225316 Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17225316 Lieferant TPP Techno Plastic Products AG Lieferanten-Nr. 391106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 €
    169.00 € / 100 Stück
    Sparen 105.00 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3-B Gewebekulturröhrchen 20 cm 2 dreifach verpackt
  • Die dreifach verpackte (3-B) Verpackungslösung von TPP erfüllt die immer strengeren Reinraumanforderungen.
  • Die Produkte der Klasse 3-B bieten spürbar mehr Sicherheit bei der Produktion in Reinräumen der Reinraumklasse. Bei der Standardverpackung könnten Verunreinigungen, die an der Außenseite des Beutels haften, unbeabsichtigt in Reinraumbereiche gelangen.
  • Das 3-B-Verpackungssystem verhindert, dass Verunreinigungen in hochsensible Produktionsbereiche gelangen, und erhöht somit die Sicherheit beim Umgang mit Substanzen in einer sterilen Umgebung erheblich.
  • Alle Vorteile des Standardprodukts
  • Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen, in denen der sterile Transfer von Produkten unerlässlich ist.
  • Jedes Produkt ist dreifach in drei abziehbaren Beuteln verpackt.
  • Jede Tasche ist mit einer Sicherheitsnummer gekennzeichnet: 3 – äußere, 2 – Mitte, 1 – Innenbeutel - die nachfolgende Nummerierung hilft dabei→ Verpackungsstatus anzeigen
  • Der innerste Beutel 1 ist mit den Produktdaten beschriftet: Produktnummer und Beschreibung, Chargennummer und EXP Die
  • Die Sicherheitsbeutel mit Abziehverschluss werden immer größer, damit beim Umgang mit einem Beutel der nächste Innenbeutel nicht versehentlich beschädigt und dadurch verunreinigt wird.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Zellkulturröhrchen
Beschreibung 20 cm² Zellkulturröhrchen, Entlüftungskappe, oberflächenbehandelt
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss
Farbe Klar
Länge (metrisch) 121 mm
Material Polystyrol
Verpackungsart Dreifach verpackt
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 5 mL
Form Rund