Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B TubeSpin™ Bioreactor
Artikelnummer. 17215296
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 bis 50 ml, empfohlen 35 ml
1 bis 600 ml, empfohlen 400 max.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17215296 1 bis 50 ml, empfohlen 35 ml 50 Stück
17225296 1 bis 600 ml, empfohlen 400 max. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17215296 Lieferant TPP Techno Plastic Products AG Lieferanten-Nr. 387050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 €
    231.00 € / 50 Stück
    Sparen 173.00 €
    42% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3-B TubeSpin™ Bioreactor , konisch, dreifach verpackt
  • Die dreifach verpackte (3-B) Verpackungslösung von TPP erfüllt die immer strengeren Reinraumanforderungen.
  • Die Produkte der Klasse 3-B bieten spürbar mehr Sicherheit bei der Produktion in Reinräumen der Reinraumklasse. Bei der Standardverpackung könnten Verunreinigungen, die an der Außenseite des Beutels haften, unbeabsichtigt in Reinraumbereiche gelangen.
  • Das 3-B-Verpackungssystem verhindert, dass Verunreinigungen in hochsensible Produktionsbereiche gelangen, und erhöht somit die Sicherheit beim Umgang mit Substanzen in einer sterilen Umgebung erheblich.
  • Alle Vorteile des Standardprodukts
  • Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen, in denen der sterile Transfer von Produkten unerlässlich ist.
  • Jedes Produkt ist dreifach in drei abziehbaren Beuteln verpackt.
  • Jede Tasche ist mit einer Sicherheitsnummer gekennzeichnet: 3 – äußere, 2 – Mitte, 1 – Innenbeutel - die nachfolgende Nummerierung hilft dabei→ Verpackungsstatus anzeigen
  • Der innerste Beutel 1 ist mit den Produktdaten beschriftet: Produktnummer und Beschreibung, Chargennummer und EXP Die
  • Die Sicherheitsbeutel mit Abziehverschluss werden immer größer, damit beim Umgang mit einem Beutel der nächste Innenbeutel nicht versehentlich beschädigt und dadurch verunreinigt wird.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 bis 50 ml, empfohlen 35 ml
Höhe (metrisch) 115 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 115 mm
Modell 50 mL, 3-B
Breite (metrisch) 30 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Schlauchmaterial Polypropylen
Product Type Konisch, dreifach verpackt