Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B TubeSpin™ Bioreactor
Artikelnummer. 17225296
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 bis 50 ml, empfohlen 35 ml
1 bis 600 ml, empfohlen 400 max.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17225296 1 bis 600 ml, empfohlen 400 max. 10 Stück
17215296 1 bis 50 ml, empfohlen 35 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17225296 Lieferant TPP Techno Plastic Products AG Lieferanten-Nr. 387600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 €
    203.00 € / 10 Stück
    Sparen 152.00 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3-B TubeSpin™ Bioreactor , konisch, dreifach verpackt
  • Die dreifach verpackte (3-B) Verpackungslösung von TPP erfüllt die immer strengeren Reinraumanforderungen.
  • Die Produkte der Klasse 3-B bieten spürbar mehr Sicherheit bei der Produktion in Reinräumen der Reinraumklasse. Bei der Standardverpackung könnten Verunreinigungen, die an der Außenseite des Beutels haften, unbeabsichtigt in Reinraumbereiche gelangen.
  • Das 3-B-Verpackungssystem verhindert, dass Verunreinigungen in hochsensible Produktionsbereiche gelangen, und erhöht somit die Sicherheit beim Umgang mit Substanzen in einer sterilen Umgebung erheblich.
  • Alle Vorteile des Standardprodukts
  • Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen, in denen der sterile Transfer von Produkten unerlässlich ist.
  • Jedes Produkt ist dreifach in drei abziehbaren Beuteln verpackt.
  • Jede Tasche ist mit einer Sicherheitsnummer gekennzeichnet: 3 – äußere, 2 – Mitte, 1 – Innenbeutel - die nachfolgende Nummerierung hilft dabei→ Verpackungsstatus anzeigen
  • Der innerste Beutel 1 ist mit den Produktdaten beschriftet: Produktnummer und Beschreibung, Chargennummer und EXP Die
  • Die Sicherheitsbeutel mit Abziehverschluss werden immer größer, damit beim Umgang mit einem Beutel der nächste Innenbeutel nicht versehentlich beschädigt und dadurch verunreinigt wird.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 bis 600 ml, empfohlen 400 max.
Höhe (metrisch) 183 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 183 mm
Modell 600 ml, Filter
Breite (metrisch) 100 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Schlauchmaterial Polypropylen
Product Type Konisch, dreifach verpackt