missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Benzoyl-1,1,1-Trifluoraceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11438986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438986 25 g 25 Gramm
11448986 100 g 100 Gramm
11458986 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11438986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17110.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 326-06-7 | C10H7F3O2 | 216.16 g/mol

3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, is used as a primary and secondary intermediate. It is used as an Intermediate in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoraceton wird als Primär- und Sekundärintermediär verwendet. Wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Sparsam löslich in Wasser (0.24 g/l) (25 °C).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 326-06-7
Summenformel C10H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.16
MDL-Nummer MFCD00000425
InChI-Schlüssel VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
PubChem CID 67589
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluor-1-Phenylbutan-1,3-Dion
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Dichte 1.113
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Menge 25 g
Beilstein 1875083
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (0.24g/L) (25°C).
Formelmasse 216.16
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.