Learn More
3-Benzoylpropansäure, TRC
Artikelnummer. 30347421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347421 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347421 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2088005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzoylpropanoic Acid
CAS 2051-95-8
Summenformel C10 H10 O3
Menge 5 g
Synonym Benzenebutanoic acid, γ-oxo-, Propionic acid, 3-benzoyl- (6CI,7CI,8CI), γ-Oxobenzenebutanoic acid, 3-Benzoylpropanoic acid, 3-Benzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 4-Oxo-4-phenylbutyric acid, 4-Phenyl-4-oxobutanoic acid, NSC 2092, NSC 229040, NSC 51010, Propanoic acid, 3-benzoyl-, β-Benzoylpropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 4-Oxo-4 -Phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 178.185
Formelmasse 178.063