Learn More
3-Benzoylpropionsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497967 100 g 100 Gramm
11487967 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16636.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2051-95-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2051-95-8
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00002792
InChI-Schlüssel KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
IUPAC-Name 4-Oxo-4 -Phenylbutansäure
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzoylpropionic acid
Schmelzpunkt 114°C to 120°C
Menge 100 g
Beilstein 639757
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) ≥98%