Learn More
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312696
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11312696
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08750.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269.79 g/mol
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride, aliphatic aldehydes undergo the acyloin condensation in the presence of this catalyst and mild base. It acts as a catalyst for the addition of aliphatic and heterocyclic aldehydes to α,β-unsaturated ketones, nitriles and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Benzyl-5-(2-Hydroxyethyl)-4-Methylthiazoliumchlorid, aliphatische Aldehyde werden in Anwesenheit dieses Katalysators und einer milden Basis der Acyloin-Kondensation unterzogen. Dient als Katalysator für die Zugabe aliphatischer und heterocyclischer Aldehyde zu α,β-ungesättigten Ketonen, Nitrilen und Estern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4568-71-2
Summenformel C13H16ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 269.79
MDL-Nummer MFCD00011959
InChI-Schlüssel IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
PubChem CID 2833352
IUPAC-Name 2-(3-Benzyl-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl)Ethanol;Chlorid
SMILES [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Schmelzpunkt 142°C to 145°C
Menge 25 g
Beilstein 3788921
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 269.8
Reinheit (%) 98%