Learn More
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11966781 5 g Glasflasche 5 Gramm
11976781 25 g Glasflasche 25 Gramm
11986781 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11966781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440520050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4568-71-2 | C13H16ClNOS | 269.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4568-71-2
Summenformel C13H16ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 269.79
MDL-Nummer MFCD00011959
InChI-Schlüssel IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methylthiazol-3-ium chloride, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride, thiazolium, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3-phenylmethyl-, chloride, 2-4-methyl-3-benzyl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-ol, chloride, acmc-1aqyn, 3-benzyl-5-2-hydroxyethyl thazolium chloride, 3-benzyl-4-methyl-5-hydroxyethylthiazolium chloride, 3-benzyl-5-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride, 3-benzyl-5 2-hydroxyethyl-4-methylthiazolium chloride
PubChem CID 2833352
SMILES [Cl-].CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 142.0°C to 146.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 56.52 to 59.32% C, 5.06 to 5.32% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
IUPAC-Name 2-(3-Benzyl-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl)Ethanol;Chlorid
Formelmasse 269.8
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.