Learn More
3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30334588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334588 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28598025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 6346-05-0
Summenformel C15 H14 O3
Menge 25 g
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-, Benzaldehyde, 3-(benzyloxy)-4-methoxy- (6CI,8CI), 4-Methoxy-3-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxy-3-benzyloxybenzaldehyde, Benzylisovanillin, Isovanillin benzyl ether, NSC 196547, NSC 43750, O-Benzylisovanillin, 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O3/c1-17-14-8-7-13(10-16)9-15(14)18-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OCc2ccccc2
IUPAC-Name 4-methoxy-3-phenylmethoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Formelmasse 242.0943