Learn More
3'-Benzyloxycetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11496087
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11496087 100 g 100 Gramm
11476087 5 g 5 Gramm
11486087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11496087 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25084.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34068-01-4 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34068-01-4
Summenformel C15H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.275
MDL-Nummer MFCD00026221
InChI-Schlüssel FGQMEAWGAUALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-benzyloxy phenyl ethanone, 3-benzyloxyacetophenone, 3'-benzyloxyacetophenone, 1-3-benzyloxy phenyl ethan-1-one, 1-3-phenylmethoxy phenyl ethan-1-one, 3'-benzyloxy acetophenone, ethanone, 1-3-phenylmethoxy phenyl, 1-acetyl-3-phenylmethoxy benzene
PubChem CID 98689
IUPAC-Name 1-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 3'-Benzyloxyacetophenone
Menge 100 g
Formelmasse 226.28
Reinheit (%) 97%