Learn More
3-(Boc-Amino)-2-thiophencarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30346404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346404 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346404 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB80989350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)-2-thiophenecarboxylic Acid
CAS 101537-64-8
Summenformel C10H13NO4S
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-16-7(6)8(12)13/h4-5H,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccsc1C(=O)O
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]thiophen-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 243.28
Formelmasse 243.0565