Learn More
3-(Boc-amino)-3-Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15409109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15409109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19802.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
CAS 14676-01-8
Schmelzpunkt 142°C to 144°C (decomposition)
Summenformel C14H19NO4
MDL-Nummer MFCD02090695
Menge 1 g
Beilstein 2867023
Synonym 3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, 3-n-boc-3-phenylpropionic acid, boc-dl-beta-phe-oh, 3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, 3-boc-amino-3-phenyl-propionic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-, a-phe-oh, pubchem16181
InChI-Schlüssel JTNQFJPZRTURSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.309
PubChem CID 2756815
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 97%