Learn More
3-Bromo-1,2-propanediol, TRC
Artikelnummer. 30133943
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133943 10 g 10 Gramm
17972225 5 g 5 Gramm
17911275 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68665510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4704-77-2
Summenformel C3H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.99
Synonym 3-Bromo-1,2-propanediol, (±)-Glycerol 1-bromohydrin, 1-Bromo-1-deoxyglycerol, 1-Bromo-2,3-dihydroxypropane, 1-Bromo-2,3-propanediol, 2,3-Dihydroxy-1-bromopropane, 3-Bromo-1,2-dihydroxypropane, 3-Bromo-1,2-propandiol, DL-Glycerol 1-bromohydrin, Glycerol bromohydrin, Glycerol α-bromohydrin, α-Bromohydrin
IUPAC-Name 3-bromopropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1,2-propanediol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
Formelmasse 153.9629