Learn More
3-Brom-1-phenylpropan, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417515 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11417515 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11417515 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0521178705
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1-phenylpropane
CAS 637-59-2
Summenformel C9H11Br
MDL-Nummer MFCD00000257
Menge 100 g
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
InChI-Schlüssel XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (3-Brompropyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 199.09
PubChem CID 12503
Formelmasse 199.1