Learn More
3-Brom-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467817 1 g 1 Gramm
15477817 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15467817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37775.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 40598-94-5 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40598-94-5
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD00159926
InChI-Schlüssel HTKXRTUKPXEALT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721568
IUPAC-Name 3-Brom-2H-Indazol
SMILES C1=CC2=C(NN=C2C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-1H-indazole
Schmelzpunkt 148°C to 149°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Synonym 3-bromoindazole, 3-bromo-1h-indazole, 1h-indazole, 3-bromo, bromoindazole, 3-brom-1h-indazol, 2h-indazole, 3-bromo, indazole, 3-bromo, zlchem 586, pubchem11861, 3-bromo-1 h-indazole
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) 97%