Learn More
(3-brom-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382877
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11382877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16086.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 78266-06-5 | C15H19BrN2O5 | 387.23 g/mol
(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid is used in the diagnostic field of medicine and in the assessment of hepatobillary transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Brom-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)-methyliminodiessigsäure wird in der medizinischen Diagnostik und bei der Beurteilung des hepatobiliären Transports verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Ethanol. Nicht in Wasser Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78266-06-5
Summenformel C15H19BrN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 387.23
MDL-Nummer MFCD00216974
InChI-Schlüssel MHPZZZZLAQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym mebrofenin, choletec, mebrofenine inn-french, mebrofeninum inn-latin, mebrofenino inn-spanish, unii-7pv0b6ed98, 3-bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl methyliminodiacetic acid, 3-bromomesityl carbamoyl methyl imino diacetic acid, n-2-3-bromo-2,4,6-trimethylphenyl amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl glycine, mebrofenine
PubChem CID 54158
IUPAC-Name 2-[[2-(3-Brom-2,4,6-trimethylanilin)-2-oxoethyl]-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylsulphoxide and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 387.24
Reinheit (%) ≥98%