Learn More
3-Brom-2,6-Dimethoxypyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446450 25 g 25 Gramm
11436450 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446450 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27564.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13445-16-4
Summenformel C7H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 218.05
MDL-Nummer MFCD08669938
InChI-Schlüssel UUTYQBCAEWGFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-bromo-2,6-dimethoxy, acmc-1bvd1, ksc495m9b, 2,6-dimethoxy-3-bromopyridine, 2,6-dimethoxyl-3-bromopyridine, 3-bromanyl-2,6-dimethoxy-pyridine, 3-bromo-2 pound not6-dimethoxypyridine
PubChem CID 642860
IUPAC-Name 3-Brom-2,6-Dimethoxypyridin
SMILES COC1=NC(=C(C=C1)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2,6-dimethoxypyridine
Menge 25 g
Formelmasse 218.05
Reinheit (%) 98%