Learn More
3-Brom-2-(Brommethyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474177 100 g 100 Gramm
11454177 5 g 5 Gramm
11464177 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19630.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244.89 g/mol
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-2-(Brommethyl)propionsäure dient als organischer Baustein für die Herstellung beta-substituierter Acrylate. Wird zur Vorbereitung von t-Butyl-2-(Phenylthiomethyl)-Propenoat, t-Butyl-3-(Phenylthio)-2-(Phenylthiomethyl)propenoat und 3-(Phenylthio)-2-(Phenylsulfinylmethyl)propenoat verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Synthese von Beta-Lactams durch Cyclizierung des entsprechenden Amids.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41459-42-1
Summenformel C4H5Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.89
MDL-Nummer MFCD00010643
InChI-Schlüssel QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
PubChem CID 318915
IUPAC-Name 3-Brom-2-(Brommethyl)propansäure
SMILES [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetic acid.
Formelmasse 245.91
Reinheit (%) 98%