Learn More
3-Brom-2-Butanon, 97 %, stab. mit <1 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439492 250 g 250 Gramm
11419492 10 g 10 Gramm
11429492 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439492 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10186.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151.003 g/mol
3-Bromo-2-butanone is involved in the preparation of o-isopropyl S-3-oxobutan-2-yl dithiocarbonate by reaction with potassium o-isopropylxanthate, which on treatment with sulfuric acid gives 4,5-dimethyl-1,3-dithiol-2-one .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-2-Butanon ist an der Herstellung von O-Isopropyl S-3-Oxobutan-2-yl-Dithiocarbonat durch Reaktion mit Kalium-O-Isopropylxanthat beteiligt, das bei Behandlung mit Schwefelsäure 4,5-Dimethyl-1,3-Dithiol-2-one ergibt.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-75-5
Summenformel C4H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 151.003
MDL-Nummer MFCD00013538
InChI-Schlüssel BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
IUPAC-Name 3-Brombutan-2-on
SMILES CC(C(=O)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-butanone
Namenshinweis Stabilized with <1% magnesium oxide
Dichte 1.438
Siedepunkt 69°C to 70°C (70 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.459
Menge 250 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 906773
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane.
Formelmasse 151.01
Reinheit (%) 97%