Learn More
3-Brom-2-chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490688 25 g 25 Gramm
11470688 1 g 1 Gramm
11480688 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25206.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52200-48-3 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52200-48-3
Summenformel C5H3BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 192.44
MDL-Nummer MFCD00234007
InChI-Schlüssel HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro, 3-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1098, 2-chloro-bromopyridine, acmc-209kyb, 3-bromo-2-chlorolpyridine, 3-bromo-2-chloropyridine, 3-bromo-2-chloro pyridine, 2-chloro-3-bromo pyridine
PubChem CID 693324
IUPAC-Name 3-Brom-2-Chlorpyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-chloropyridine
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Siedepunkt 97°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 109812
Formelmasse 192.44
Reinheit (%) 97%