Learn More
3-Brom-2-ethoxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352789 1 g 1 Gramm
15413757 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27690.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57883-25-7 | Molecular Formula: C7H8BrNO | Molecular Weight: 202.051 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Bromo-2 -Ethoxypyridin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57883-25-7
Summenformel C7H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 202.051
MDL-Nummer MFCD00234309
InChI-Schlüssel KLQBFCAXXZMOLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10987308
IUPAC-Name 3-Brom-2-Ethoxypyridin
SMILES CCOC1=C(C=CC=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-ethoxypyridine
Menge 1 g
Synonym 2-ethoxy-3-bromopyridine, pyridine, 3-bromo-2-ethoxy, 3-bromanyl-2-ethoxy-pyridine, 3-bromo-2-ethoxy-pyridine, pubchem6233, bromo-2 ethoxypyridine, 3-bromo-2-ethoxypyridine, pyridine,3-bromo-2-ethoxy
Formelmasse 202.05
Reinheit (%) 95%