missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7041257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15438058 1 g 1 Gramm
15448058 5 g 5 Gramm
15458058 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15438058

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61500.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1868-58-2 | C5H2BrFN2O2 | 220.99 g/mol

3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Brom-2-fluor-5-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1868-58-2
Summenformel C5H2BrFN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.99
MDL-Nummer MFCD08703668
InChI-Schlüssel NLLPMLSUMJHTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-bromo-5-nitropyridine, acmc-1celf, 3-bromanyl-2-fluoranyl-5-nitro-pyridine
PubChem CID 345124
IUPAC-Name 3-Brom-2-Fluor-5-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=C(F)C(Br)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.98
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.