Learn More
3-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462069 5 g 5 Gramm
15439126 250 mg 250 Milligramm
15452069 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64748.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1031929-01-7 | C6H2BrF4N | 243.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1031929-01-7
Summenformel C6H2BrF4N
Molekulargewicht (g/mol) 243.99
MDL-Nummer MFCD08061304
InChI-Schlüssel HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl ryridine, pubchem15149, pyridine,3-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 23053237
IUPAC-Name 3-Brom-2-Fluor-5-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC1=C(Br)C=C(C=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.774 g/mL
Flammpunkt 30°C (86°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 243.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit