Learn More
3-Bromo-2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672489 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10672489 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00195DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 103192-90-1
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H2BrF4N
Menge 1 g
Formelmasse 243.98
Reinheit (%) 97%