Learn More
3-Brom-2-Fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414927
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414927 5 g 5 Gramm
15424927 250 mg 250 Milligramm
15404927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32228.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird verwendet, um die Zielinhibitoren zu erhalten. A new quasi-one-dimensional molecular solid based on Ni (mnt) 2 anion: Crystal structure and spin-gap transition 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide acts as stasrting material.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149947-16-0
Summenformel C7H5Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 267.923
MDL-Nummer MFCD09842442
InChI-Schlüssel MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18989440
IUPAC-Name 1-brom-3-(brommethyl)-2-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Siedepunkt 60°C (0.1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Synonym 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
Formelmasse 267.92
Reinheit (%) 97%